Learn More
2-Iodobiphenyl, 98%
Codice prodotto. 11397076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397076 1 g 1g
11307086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397076 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06990.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2113-51-1 | C12H9I | 280.108 g/mol
2-Iodobiphenyl is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Iodobiphenyl is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2113-51-1
Formula molecolare C12H9I
Molecular Weight (g/mol) 280.108
Numero MDL MFCD00039396
InChI Key QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodobiphenyl, 2-iodo-1,1'-biphenyl, o-iodobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-iodo, o-phenyliodobenzene, 2-iodo-biphenyl, biphenyl, 2-iodo, 2-iodo-1-phenylbenzene, 1-iodo-2-phenyl-benzene, 1,1'-biphenyl, iodo
PubChem CID 75025
IUPAC Name 1-iodo-2-phenylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodobiphenyl
Densità 1.59
Punti di ebollizione 300°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.661
Quantità 1 g
Beilstein 2206820
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 280.11
Percent Purity 98%