Learn More
2-Iodobutane, 99%, stab. with copper
Codice prodotto. 11489037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità unitSize
11489037 50 g 50g
11499037 250 g 250g
11349599 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11489037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20619.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 513-48-4 | C4H9I | 184.02 g/mol
It is used as a solvent organic synthesis and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a solvent organic synthesis and as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-48-4
Formula molecolare C4H9I
Molecular Weight (g/mol) 184.02
Numero MDL MFCD00001072
InChI Key IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo sec-butyl iodide, butane, 2-iodo, 2-butyl iodide, sec-iodobutane, 2-jodbutan, 2-jodbutan czech, 2-iodanylbutane, 2-iodobutan, 2-iodo-butane, sec.-butyl iodide
PubChem CID 10559
IUPAC Name 2-iodobutane
SMILES CCC(C)I
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2-Iodobutane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione -104°C
Densità 1.597
Punti di ebollizione 119°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 21°C (70°F)
Odore Ether-like
Formula lineare CH3CH2CHICH3
Indice di rifrazione 1.4991
Quantità 50 g
Numero UN UN2390
Beilstein 1718777
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,1574
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Peso formulazione 184.02
Percent Purity 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodobutane
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodobutane
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.