Learn More
2-Iodoethanol, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10551431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10551431 10 mL 10mL
10561431 50 mL 50mL
11914641 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10551431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175500100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-76-0
Formula molecolare C2H5IO
Molecular Weight (g/mol) 171.97
Numero MDL MFCD00002830
InChI Key QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
SMILES OCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodoethanol
Densità 2.2050g/mL
Punti di ebollizione 172.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ICH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5690 to 1.5720
Quantità 10 mL
Beilstein 01,339
Fieser 13,348
Gravità specifica 2.205
IUPAC Name 2-iodoethanol
Stabilizzatore Copper
Peso formulazione 171.97
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodoethanol, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.