Learn More
(2-Iodoethyl)benzene, 97%, stabilized with copper
Codice prodotto. 10402461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10402461 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10063650 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10402461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305250250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17376-04-4 | C8H9I | 232.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17376-04-4
Formula molecolare C8H9I
Molecular Weight (g/mol) 232.07
Numero MDL MFCD00039408
InChI Key KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene
PubChem CID 28503
IUPAC Name 2-iodoethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCI
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Iodoethyl)benzene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown-Red
Densità 1.6000g/mL
Punti di ebollizione 122.0°C to 123.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH2I
Indice di rifrazione 1.6000 to 1.6020
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.6
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 232.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid