Learn More
2-Iodoimidazole, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15448357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448357 1 g 1g
15458357 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51868.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3034-62-6 | Molecular Formula: C3H3IN2 | Molecular Weight: 193.975 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3034-62-6
Formula molecolare C3H3IN2
Molecular Weight (g/mol) 193.975
Numero MDL MFCD00159701
InChI Key MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodoimidazole, iodoimidazole, 1h-imidazole, 2-iodo, sftheavililuh@, 2-iodoimidazole hcl, pubchem9423, acmc-1aies, 2-iodo imidazole
PubChem CID 2773468
IUPAC Name 2-iodo-1H-imidazole
SMILES C1=CN=C(N1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodoimidazole
Punto di fusione 190°C to 191°C
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 193.96
Percent Purity 96%