Learn More
2-Iodophenol, TRC
Codice prodotto. 30398274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398274 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398274 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI71750025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodophenol
CAS 533-58-4
Formula molecolare C6H5IO
Quantità 25 g
Sinonimo NSC 9245, o-Iodophenol
InChI Formula InChI=1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
SMILES Oc1ccccc1I
IUPAC Name 2-iodophenol
Molecular Weight (g/mol) 220.01
Peso formulazione 219.9385