Learn More
2-Iodophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Iodophenol |
| CAS | 533-58-4 |
| Formula molecolare | C6H5IO |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | NSC 9245, o-Iodophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccccc1I |
| IUPAC Name | 2-iodophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.01 |
| Peso formulazione | 219.9385 |