Learn More
2-Iodophenylacetic acid, 97+%
Codice prodotto. 10752675 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752675 25 g Bottiglia in vetro 25g
10529813 1 g Bottiglia in vetro 1g
10636134 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10752675 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 394040250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18698-96-9 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18698-96-9
Formula molecolare C8H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 262.04
Numero MDL MFCD00046546
InChI Key IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
IUPAC Name 2-(2-iodophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodophenylacetic acid
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 114°C
Colore Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4CH2CO2H
Quantità 25 g
Peso formulazione 262.04
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.