Learn More
2-Iodophenylacetic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11348146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348146 5 g 5g
11338146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348146 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15116.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18698-96-9 | Molecular Formula: C8H7IO2 | Molecular Weight: 262.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18698-96-9
Formula molecolare C8H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 262.046
Numero MDL MFCD00046546
InChI Key IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
IUPAC Name 2-(2-iodophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodophenylacetic acid
Punto di fusione 115°C to 117°C
Quantità 5 g
Beilstein 2086800
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 262.05
Percent Purity ≥98%