Learn More
2-Iodophenylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30398893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI71753025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodophenylacetic Acid
CAS 18698-96-9
Formula molecolare C8H7IO2
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Iodobenzeneacetic Acid, o-Iodophenylacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1I
IUPAC Name 2-(2-iodophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 262.04
Peso formulazione 261.9491