Learn More
2-Iodophenylacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Iodophenylacetic Acid |
| CAS | 18698-96-9 |
| Formula molecolare | C8H7IO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Iodobenzeneacetic Acid, o-Iodophenylacetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccccc1I |
| IUPAC Name | 2-(2-iodophenyl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.04 |
| Peso formulazione | 261.9491 |