Learn More
2-Iodopropane-2-d1, CDN
Codice prodotto. 30316725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30316725 0.5 g 0.50g
30309175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316725 Fornitore CDN N. del fornitore CDND41940.5G
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodopropane-2-D
CAS 95927-03-0
Formula molecolare C3 D H6 I
Quantità 0.5 g
Sinonimo Propane-2-d, 2-iodo- (6 CI, 9 CI), 2-Iodopropane-2-d1, 2-Iodopropane-2-d, 2-Iodopropane-2-D
InChI Formula InChI=1 S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
SMILES [2 H]C(C)(C)I
IUPAC Name 2-deuterio-2-iodopropane
Molecular Weight (g/mol) 170.9983
Peso formulazione 170.9655 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity