Learn More
2-Iodopropane, 98+%, stab. with copper
Beskrivning
2-Iodopropane is used to prepare butyric and isobutyric acid, as a solvent, also used in medicine and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Iodopropane is used to prepare butyric and isobutyric acid, as a solvent, also used in medicine and organic synthesis.
Solubility
Soluble in water(1.4g/L).
Notes
Light Sensitive. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | 2-Iodopropane |
| Nota nome | stabilized with copper |
| Punto di fusione | °C to 90°C |
| Densità | 1.701 |
| Punti di ebollizione | 88°C to 90°C |
| Punto d'infiammabilità | 42°C (107°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 98%, stabilized with copper |
| Indice di rifrazione | 1.4982 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN2392 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Iodopropane
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodopropane
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.