Learn More
2-Iodopropane, 98+%, stabilized
Codice prodotto. 10124180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10124180 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10011880 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10124180 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 164965000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-30-9 , 7440-50-8
Formula molecolare C3H7I
Molecular Weight (g/mol) 169.99
Numero MDL MFCD00001071
InChI Key FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC Name 2-iodopropane
SMILES CC(C)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodopropane
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -90.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7000g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHI
Indice di rifrazione 1.4972 to 1.4992
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 114
Indice di Merck 15, 5260
Gravità specifica 1.7
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with chloroform,ehter,alcohol and,benzene
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 169.99
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid