Learn More
2-Iodopropane-d7, CDN
Codice prodotto. 30318169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318169 5 g 5g
30314154 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30318169 Fornitore CDN N. del fornitore CDND52505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Iodopropane-D7
CAS 101927-33-7
Formula molecolare C3 D7 I
Quantità 5 g
Sinonimo Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-iodo- (9 CI), 2-Iodopropane-d7, 2-Iodo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane, Isopropyl-d7 iodide, Perdeuterioisopropyl iodide, 2-Iodopropane-D7, 2-Iodopropane-1,1,1,2,3,3,3-d7
InChI Formula InChI=1 S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(I)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-iodopropane
Molecular Weight (g/mol) 177.0353
Peso formulazione 177.0032 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity