Learn More
2-Iodopropane (Stabilized with Copper), TRC
Codice prodotto. 30004284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004284 10 g 10g
30004146 50 g 50g
30004030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004284 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI71879510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-30-9
Formula molecolare C3 H7 I
Molecular Weight (g/mol) 169.99
Sinonimo Propane, 2-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 2-Iodopropane (ACI), 1-Methylethyl iodide, 2-Propyl iodide, Isopropyl iodide, sec-Propyl iodide
IUPAC Name 2-iodopropane
SMILES CC(C)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodopropane
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Peso formulazione 169.9592