Learn More
2-Iodopyrazine, 95%
Codice prodotto. 11386699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11386699 1 g 1g
11396699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386699 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26244.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205.986 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32111-21-0
Formula molecolare C4H3IN2
Molecular Weight (g/mol) 205.986
Numero MDL MFCD01319019
InChI Key OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
IUPAC Name 2-iodopyrazine
SMILES C1=CN=C(C=N1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodopyrazine
Densità 2.086
Punti di ebollizione 109°C to 110°C (34 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.655
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 205.98
Percent Purity 95%