Learn More
2-Iodosobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323260
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
304-91-6
C7H5IO3
264.02
IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
67537
CHEBI:52698
2-iodosylbenzoic acid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
304-91-6
C7H5IO3
264.02
IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
67537
CHEBI:52698
2-iodosylbenzoic acid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Iodosobenzoic acid
Punto di fusione 200.0°C to 204.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 264.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodosobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.