Learn More
2-Iodothiophene, 98%, stab. with copper
Codice prodotto. 11485343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11485343 25 g 25g
11495343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11485343 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12898.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3437-95-4 | C4H3IS | 210.032 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3437-95-4
Formula molecolare C4H3IS
Molecular Weight (g/mol) 210.032
Numero MDL MFCD00005424
InChI Key ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
PubChem CID 18921
IUPAC Name 2-iodothiophene
SMILES C1=CSC(=C1)I
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Iodothiophene
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione -40°C
Densità 2.064
Punti di ebollizione 182°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.652
Quantità 25 g
Beilstein 104666
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 210.04
Percent Purity 98%