Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Iodothiophene |
| Nota nome | 98+% |
| CAS | 3437-95-4 |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -40.0°C |
| Colore | Brown-Red to Green-Yellow |
| Densità | 1.9000g/mL |
| Punti di ebollizione | 181.0°C to 185.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 71°C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Iodothiophene
- Attenzione||Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.