Learn More
2-Iodotoluene, 98%
Codice prodotto. 10568840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10568840 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10568840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122430250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-37-2 | C7H7I | 218.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodotoluene
Nota nome 98%
CAS 615-37-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Orange to Yellow
Densità 1.7100g/mL
Punti di ebollizione 211°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7I
Formula lineare CH3C6H4I
Indice di rifrazione 1.6080 to 1.61
Numero MDL MFCD00001042
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 310
Gravità specifica 1.71
Sinonimo 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
InChI Key RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1I
IUPAC Name 1-iodo-2-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 218.04
PubChem CID 5128
ChEBI CHEBI:39813
Peso formulazione 218.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.