Learn More
2-Iodotoluene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Iodotoluene |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3 |
| Peso formulazione | 217.9592 |