Learn More
2-Iodoxybenzoic acid, stabilized
Codice prodotto. 10423433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Packungsgröße
10423433 10 g Bottiglia in vetro 10g
10745803 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10423433 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 374650100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 61717-82-6 | C7H5IO4 | 280.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61717-82-6 , 64297-64-9 , 121-91-5 , 65-85-0
Formula molecolare C7H5IO4
Molecular Weight (g/mol) 280.01
Numero MDL MFCD00024166
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2-Iodoxybenzoic acid
Punto di fusione 250.0°C
Colore White
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 5091
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 280.01
Percent Purity 39 to 50% as 2-Iodoxybenzoic acid
Forma fisica Powder, Prills or Agglomerates
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoxybenzoic acid, stabilized
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.