Learn More
2-Iodoxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Iodoxybenzoic Acid |
| CAS | 61717-82-6 |
| Formula molecolare | C7 H5 I O4 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Hydroxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one 1-Oxide, 1-Hydroxy-1,3-dioxo-3H-benz[d][1,2]iodoxol, 1-Hydroxy-3H-benz[d][1,2]iodoxol-1,3-dione, 1-Hydroxyl-2-benziodoxol-3(1H)-one 1-oxide, IBX, NSC 366248, SIBX |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1-hydroxy-1-oxo-1λ^{5},2-benziodoxol-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 280.02 |
| Peso formulazione | 279.9233 |