Learn More
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, 98%
Codice prodotto. 11484644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11484644 1 g 1g
11494644 5 g 5g
11329599 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484644 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13680.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24683-00-9 | C9H14N2O | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24683-00-9
Formula molecolare C9H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00006128
InChI Key UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
PubChem CID 32594
IUPAC Name 2-methoxy-3-(2-methylpropyl)pyrazine
SMILES COC1=NC=CN=C1CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Densità 0.986
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98%