Learn More
2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 90%
Codice prodotto. 10077899 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10077899 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10077899 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430450050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 126726-62-3 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 126726-62-3
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 47.0°C (9.0 Mbar)
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H17BO2
Numero MDL MFCD08276843
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.88
Sinonimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, 2-isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isopropene, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-isopropenyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, stabilized with phenothiazine, pubchem17392
InChI Key SVSUYEJKNSMKKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
Stabilizzatore 1% phenothiazine
Molecular Weight (g/mol) 168.04
PubChem CID 10997426
Peso formulazione 168.04
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.