Learn More
2-Isopropenyl-6-isopropylphenol, TRC
Codice prodotto. 30012627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012627 100 mg 100mg
30005462 10 mg 10mg
30004394 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012627 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI822850100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74926-89-9
Formula molecolare C12H16O
Molecular Weight (g/mol) 176.25
Sinonimo 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP)
IUPAC Name 2-propan-2-yl-6-prop-1-en-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=CC(=C1O)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
Peso formulazione 176.1201