Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10437012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10437012 1 g Bottiglia in vetro 1g
10331614 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10437012 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 61676-62-8
Formula molecolare C9H19BO3
Molecular Weight (g/mol) 186.06
Numero MDL MFCD00192241
InChI Key MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9120g/mL
Punti di ebollizione 73°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4080 to 1.41
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.912
Peso formulazione 186.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid