Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 61676-62-8 |
| Formula molecolare | C9H19BO3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethoxy)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboralane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(propan-2-yl)oxy]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-isopropoxy-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxy 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxyboronic Acid Pinacol Ester, Isopropyl Pinacol Borate, PinBop |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
| IUPAC Name | 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.06 |
| Peso formulazione | 186.1427 |