Learn More
2-Isopropoxyethyl 4-[[(2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzoate (Bisoprolol Ester), Mikromol™
Descrizione
2-Isopropoxyethyl 4-[[(2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzoate (Bisoprolol Ester)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Isopropoxyethyl 4-([(2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy)benzoate (Bisoprolol Ester) |
| CAS | 864544-37-6 |
| Nomi componenti o analita | 2-Isopropoxyethyl 4-([(2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy)benzoate (Bisoprolol Ester) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H29 N O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Bisoprolol Fumarate Imp. K (EP), Bisoprolol Imp. K (EP), 2-Isopropoxyethyl 4-[[(2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzoate, Bisoprolol Ester, Bisoprolol Fumarate Impurity K, Bisoprolol Impurity K |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H29NO5/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C |
| IUPAC Name | 2-propan-2-yloxyethyl 4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]benzoate |
| Vedi altri risultati |