Learn More
2-Isopropoxyphenol, 97%
Codice prodotto. 11371877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371877 25 g 25g
11361877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07360.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4812-20-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2-Isopropoxyphenol is a metabolite of propoxur. It was used as a target chemical in developing a method to measure the urinary phenolic metabolites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Isopropoxyphenol is a metabolite of propoxur. It was used as a target chemical in developing a method to measure the urinary phenolic metabolites
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4812-20-8
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.193
Numero MDL MFCD00002184
InChI Key ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC Name 2-propan-2-yloxyphenol
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropoxyphenol
Densità 1.032
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.515
Quantità 25 g
Beilstein 1937063
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Isopropoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropoxyphenol