Learn More
2-Isopropoxyphenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10323722 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10323722 5 g Glass Bottle 5g
10185120 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10323722 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 4812-20-8
Numero MDL MFCD00002184
InChI Key ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC Name 2-propan-2-yloxyphenol
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropoxyphenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown-Red to Yellow
Densità 1.0300g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C9H12O2
Formula lineare (CH3)2CHOC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 152.193
Peso formulazione 152.19
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid