Learn More
2-Isopropyl-d7 Thioxanthone, TRC
Codice prodotto. 30399603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30399603 1 mg
30394922 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30399603 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8735021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1173019-24-3
Formula molecolare C16H7D7OS
Molecular Weight (g/mol) 261.39
Sinonimo 2-(1-Methylethyl-d7)-9H-thioxanthen-9-one, 2-(Isopropyl-d7)-9H-thioxanthen-2-one, 2-(Isopropyl-d7)thioxanthen-9-one, ITX-d7, Photocure ITX-P-d7, Quantacure 597-d7, Quantacure 659-d7, Quantacure ITX-d7, Speedcure ITX-d7
SMILES O=C1C2=C(C=CC(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C2)SC3=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropyl-d7 Thioxanthone
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D