Learn More
Alfa Aesar™ 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Codice prodotto. 11484770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484770 1 g 1g
11474770 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484770 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H50793.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 4164-21-0
Formula molecolare C11H17NO
Molecular Weight (g/mol) 179.26
Numero MDL MFCD01732724
InChI Key YANYGOBZUASRHR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-isopropylamino-1-phenylethanol, 1-phenyl-2-propan-2-ylamino ethanol, 1-phenyl-2-isopropylaminoethanol, alpha-isopropylaminomethyl benzyl alcohol, alpha-1-methylethyl amino methyl benzenemethanol, 1-phenyl-1-oxy-2-isopropylamino-aethan german, 1-phenyl-2-propan-2-yl-amino ethan-1-ol, benzyl alcohol, alpha-isopropylaminomethyl, 2-methylethyl amino-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 20119
IUPAC Name 1-phenyl-2-(propan-2-ylamino)ethanol
SMILES CC(C)NCC(O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Quantità 1 g
Peso formulazione 179.26