Learn More
2-Isopropylaniline, 97%
Codice prodotto. 11447646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447646 25 g 25g
11457646 100 g 100g
11467646 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447646 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14671.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 643-28-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
2-Isopropylaniline is used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex. The reactions of 1,1?-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Isopropylaniline is used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex. The reactions of 1,1′-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible to strong oxidizing agents, strong acids, acid chlorides, acid anhydrides. Light Sensitive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-28-7
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00007720
InChI Key YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylaniline
Densità 0.966
Punti di ebollizione 214°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Indice di rifrazione 1.5485
Quantità 25 g
Beilstein 636283
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name 2-(propan-2-yl)aniline
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Isopropylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropylaniline