Learn More
2-Isopropylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10333812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10333812 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10120552 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10333812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 259391000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 643-28-7
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00007720
InChI Key YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Isopropylaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown or Orange to Yellow
Densità 0.9550g/mL
Punti di ebollizione 112.0°C to 113.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589nm)
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.955
IUPAC Name 2-(propan-2-yl)aniline
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Isopropylaniline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.