Learn More
2-isopropylnaphthalene 10000 μg/mL in Hexadecane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-isopropylnaphthalene |
| CAS | 2027-17-0 |
| Nomi componenti o analita | 2-isopropylnaphthalene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H14 |
| Concentrazione | 10000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc2ccccc2c1 |
| Vedi altri risultati |