Learn More
2-Isopropylnaphthalene, 96%
Codice prodotto. 11422138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11422138 5 g 5g
11432138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11422138 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15153.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2027-17-0 | C13H14 | 170.255 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2027-17-0
Formula molecolare C13H14
Molecular Weight (g/mol) 170.255
Numero MDL MFCD00014322
InChI Key TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
PubChem CID 16238
IUPAC Name 2-propan-2-ylnaphthalene
SMILES CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylnaphthalene
Punto di fusione 14°C
Densità 0.975
Punti di ebollizione 268°C
Punto d'infiammabilità 122°C (252°F)
Indice di rifrazione 1.587
Quantità 5 g
Peso formulazione 170.26
Percent Purity 96%