Learn More
2-Isopropylnaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30405349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405349 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8726901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Formula molecolare C13 H14
Quantità 1 g
Sinonimo Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
InChI Formula InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name 2-propan-2-ylnaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Peso formulazione 170.1096