Learn More
2-Isopropylphenol, 97%
Codice prodotto. 10533131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10533131 5 g Bottiglia in vetro 5g
10496800 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10533131 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156680050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-69-7
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00002224
InChI Key CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
PubChem CID 6943
ChEBI CHEBI:38506
IUPAC Name 2-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylphenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15.0°C to 16.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 212.0°C to 213.0°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5255 to 1.5275
Quantità 5 g
Beilstein 06, 504
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in isopentane,toluene,ethyl alcohol
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Isopropylphenol
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Faroangivelser
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.