Learn More
2-Isopropylphenol, 98+%
Codice prodotto. 11319599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11319599 50 g 50g
11449892 250 g 250g
11439892 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11319599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12027.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-69-7
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.194
Numero MDL MFCD00002224
InChI Key CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
PubChem CID 6943
ChEBI CHEBI:38506
IUPAC Name 2-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylphenol
Punto di fusione 14°C to 16°C
Densità 1.01
Punti di ebollizione 212°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di rifrazione 1.527
Quantità 50 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1363322
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Isopropylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropylphenol