Learn More
2-Isopropylphenol, 98+%
Codice prodotto. 11439892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439892 1000 g 1000g
11319599 50 g 50g
11449892 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439892 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12027.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-69-7
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.194
Numero MDL MFCD00002224
InChI Key CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
PubChem CID 6943
ChEBI CHEBI:38506
IUPAC Name 2-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylphenol
Punto di fusione 14°C to 16°C
Punti di ebollizione 212°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 1000 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1363322
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 98%