Learn More
2-Isopropylphenyl isothiocyanate, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10496282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10496282 1 g 1g
10304542 10 g 10g
10103724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10496282 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01626DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 36176-31-5
Formula molecolare C10H11NS
Molecular Weight (g/mol) 177.265
Numero MDL MFCD00022053
InChI Key QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
CAS min. % 95.0
Densità 1.0500g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(CH3)C6H4NCS
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.27
Percent Purity 95%