Learn More
2-Isopropylphenyl isothiocyanate, 96%
Codice prodotto. 11494027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494027 25 g 25g
11309599 1 g 1g
11484027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19448.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36176-31-5 | C10H11NS | 177.265 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36176-31-5
Formula molecolare C10H11NS
Molecular Weight (g/mol) 177.265
Numero MDL MFCD00022053
InChI Key QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densità 1.05
Punti di ebollizione 131°C to 132°C (10 mmHg)
Indice di rifrazione 1.605
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2717112
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 177.27
Percent Purity 96%