Learn More
2-Isopropylthioxanthone (2-ITX), Mikromol™
Descrizione
2-Isopropylthioxanthone (2-ITX)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Isopropylthioxantone ITX |
| CAS | 5495-84-1 |
| Nomi componenti o analita | 2-Isopropylthioxantone ITX |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H14 O S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC Name | 2-propan-2-ylthioxanthen-9-one |
| Vedi altri risultati |