Learn More
2-Keto-D-gluconic acid, hemicalcium salt monohydrate, >98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473050 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473050 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11473050 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210036510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1182.30€ / 10g
    Risparmia 62.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
2-Keto-D-gluconic Acid hemicalcium salt is Hemicalcium Salt of 2-Keto-D-gluconic acid. It is produced from D-glucose
Identificatori chimici
CAS 3470-37-9
Formula molecolare C12H20CaO14
Molecular Weight (g/mol) 428.356
Numero MDL MFCD00149104
InChI Key QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Sinonimo calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
IUPAC Name calcium;(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoic acid
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Keto-D-gluconic acid, hemicalcium salt
Colore White
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 g
Peso formulazione 213.2
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium Salt Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium SaltMonohydrate