Learn More
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate, 99%
Codice prodotto. 15440617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440617 10 g 10g
15420617 1 g 1g
15430617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15440617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66609.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3470-37-9 | C12H20CaO14 | 428.356 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3470-37-9
Formula molecolare C12H20CaO14
Molecular Weight (g/mol) 428.356
Numero MDL MFCD00149104
InChI Key QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Sinonimo calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
IUPAC Name calcium;(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoic acid
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Colore White
Quantità 10 g
Beilstein 3808734
Optical Rotation −70° (c=2 in Water)
Peso formulazione 231.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder