Learn More
Hirschmann™ 2 m Opus™ Data Power Cable
Codice prodotto. 10217873
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10217873 2 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10217873 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9587002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.30€
    112.39€ / pezzi 1
    Risparmia 61.91€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
A connection cable for Opus dispensers and the control unit.
  • 2 m in length
  • Connects basic unit to control unit
  • Accessory item
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 2 m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Opus Dispensers
Da utilizzare con (applicazione) Connecting Basic Unit to Control Unit
Tipo Data Power Cable