Learn More
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole, 98%
Codice prodotto. 11465127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465127 50 g 50g
11455127 10 g 10g
11475127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22556.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.172 g/mol
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18686-82-3
Formula molecolare C2H2N2S2
Molecular Weight (g/mol) 118.172
Numero MDL MFCD00040404
InChI Key JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
PubChem CID 3034302
IUPAC Name 3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1=NNC(=S)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Punto di fusione 142°C to 144°C
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
Peso formulazione 118.17
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione