Learn More
2-Mercapto-1-methylimidazole, 98%
Codice prodotto. 11454424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454424 100 g 100g
11444424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454424 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13094.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114.17 g/mol
Possesses antioxidant properties
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-56-0
Formula molecolare C4H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 114.17
Numero MDL MFCD00179321
InChI Key PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC Name 3-methyl-1H-imidazole-2-thione
SMILES CN1C=CNC1=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercapto-1-methylimidazole
Punto di fusione 144°C to 147°C
Punti di ebollizione 280°C (decomposition)
Odore Stench
Quantità 100 g
Beilstein 108646
Indice di Merck 14,5971
Informazioni di solubilità Freely soluble in water; Soluble in alcohol,chloroform; Sparingly soluble in ether,benzene.
Peso formulazione 114.17
Percent Purity 98%